Learn More
orto-metoprolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-1-[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| CAS | 163685-38-9 |
| Fórmula molecular | C15 H25 N O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2RS)-1-[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. E (EP), Metoprolol Tartrate Imp. E (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H25NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-7-5-4-6-13(15)8-9-18-3/h4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3 |
| SMILES | COCCc1ccccc1OCC(O)CNC(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(2-metoxietil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 267.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.1834 |