Learn More
orto Gliclazida, TRC
Código de producto. 30394117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394117 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30394117 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG4098801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ortho Gliclazide
CAS 1076198-18-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H21 N3 O3 S
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-methylphenyl)sulphonyl]urea, Gliclazide Imp. F (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-2-3-8-14(11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-6-4-7-13(12)10-18/h2-3,5,8,12-13H,4,6-7,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
SMILES Cc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
Nombre IUPAC 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-1H-ciclopenta[c]pirrol-2-il)-3-(2-metilfenil)sulfonilurea
Peso molecular (g/mol) 323.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1304
Porcentaje de pureza >95