Learn More
(+/-)-orto-Cotinina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R,S)-ortho-Cotinine |
| CAS | 147732-31-8 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(5-6-10(12)13)8-4-2-3-7-11-8/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(CCC1=O)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-5-piridin-2-ilpirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 176.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.095 |