Learn More
clorhidrato de orto-clorofenilpiperazina (oCPP HCl) 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30460149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460149 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460149 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1275.1601
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 41202-32-8
Nombres de analitos o componentes ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H13 Cl N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride, oCPP HCl
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
Tipo de solución Solución única
SMILES Cl.Clc1ccccc1N2CCNCC2
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenil)piperazina;clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 233.14
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 232,0534 g/mol