Learn More
Ácido ortanílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
15484387 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15484387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31763.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-21-1 | C6H7NO3S | 173.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orthanilic acid
CAS 88-21-1
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Fórmula molecular C6H7NO3S
Número MDL MFCD00007705
Cantidad 100 g
Sinónimo orthanilic acid, aniline-2-sulfonic acid, o-aminobenzenesulfonic acid, o-sulfanilic acid, aniline-o-sulfonic acid, 2-sulfanilic acid, aniline-o-sulphonic acid, 1-aminobenzene-2-sulfonic acid, 2-aminobenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-amino
Clave InChI ZMCHBSMFKQYNKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-aminobencenosulfónico
Peso molecular (g/mol) 173.186
PubChem CID 6926
ChEBI CHEBI:1015
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.19
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Orthanilic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthanilic acid