Learn More
Orteronel, MedChemExpress
Código de producto. 16470367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470367 50 mg 50 miligramos
16446727 5 mg 5 miligramos
16424018 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16470367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10505
MedChemExpress Orteronel (TAK-700) is a highly selective inhibitor of human 17,20-lyase (CYP17) with IC50 of 38 nM, and exhibits >1000-fold selectivity over other CYPs such as 11-hydroxylase and CYP3A4.
Orteronel (TAK-700) is a highly selective inhibitor of human 17,20-lyase (CYP17) with IC50 of 38 nM, and exhibits >1000-fold selectivity over other CYPs such as 11-hydroxylase and CYP3A4.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orteronel
CAS 566939-85-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17N3O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo TAK-700
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (46.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2C=C([C@@]3(O)CCN4C=NC=C43)C=CC2=C1)NC
Peso molecular (g/mol) 307.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.35
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death