Learn More
Ácido orselínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Orsellinic Acid |
| CAS | 480-64-8 |
| Fórmula molecular | C8H8O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Orsellinic Acid, 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid, 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic Acid, 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzenecarboxylic Acid, 4,6-Dihydroxy-2-methylbenzoic Acid, 6-Methyl-β-resorcylic Acid, Orcinolcarboxylic Acid, o-Orsellinic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O4/c1-4-2-5(9)3-6(10)7(4)8(11)12/h2-3,9-10H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cc1cc(O)cc(O)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,4-dihidroxi-6-metilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 168.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0423 |