Learn More
Orfenadrina USP Compuesto relacionado C (como hidrocloruro), Mikromol™
Código de producto. 30050464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050464 25 mg 25 miligramos
17964056 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050464 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0801.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Orfenadrina USP Compuesto relacionado C (como hidrocloruro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethylorphenadrine Hydrochloride
CAS 10488-36-5
Nombres de analitos o componentes N-Desmethylorphenadrine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H21 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Desmethylorphenadrine Hydrochloride, Orphenadrine Related Compound C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)17(19-13-12-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CNCCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
Nombre IUPAC N-metil-2-[(2-metilfenil)-fenilmetoxi]etanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 291.82
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.139 g/mol