Learn More
Clorhidrato de orfenadrina, LoGiCal
Código de producto. 30463670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463670 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463670 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0801.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orphenadrine Hydrochloride
CAS 341-69-5
Nombres de analitos o componentes Orphenadrine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H23 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Orphenadrine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine hydrochloride, o-Methyldiphenhydramine hydrochloride, o-Monomethyldiphenhydramine hydrochloride, 2-(Phenyl-o-tolylmethoxy)ethyldimethylamine hydrochloride, Phenyl-o-tolylmethyl dimethylaminoethyl ether hydrochloride, Disipal, Mephenamin, N,N-Dimethyl-2-(o-methyl-alpha-phenylbenzyloxy)ethylamine hydrochloride, beta-Dimethylaminoethyl 2-methylbenzhydryl ether hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-[(2-metilfenil)-fenilmetoxi]etanamina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 305.84
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1546 g/mol