Learn More
Orfenadrina EP E (como hidrocloruro), Mikromol™
Código de producto. 30462083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462083 4 x 25 mg -
30050790 25 mg 25 miligramos
30051783 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462083 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0801.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Orfenadrina EP E (como hidrocloruro), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-N,N-Dimethyl-2-[(3-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine Hydrochloride (meta-Methylbenzyl Isomer Hydrochloride)
CAS 17630-53-4
Nombres de analitos o componentes (RS)-N,N-Dimethyl-2-[(3-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine Hydrochloride (meta-Methylbenzyl Isomer Hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H23 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Orphenadrine Hydrochloride Imp. E (EP), Orphenadrine Imp. E (EP), Orphenadrine USP Related Compound A (AS), Orphenadrine USP RC A (AS), (RS)-N,N-Dimethyl-2-[(3-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, meta-Methylbenzyl Isomer Hydrochloride of Orphenadrine, Ethanamine, N,N-dimethyl-2-[(3-methylphenyl)phenylmethoxy]-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, N,N-dimethyl-2-[(3-methylphenyl)phenylmethoxy]-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, N,N-dimethyl-2-[(m-methyl-alpha-phenylbenzyl)oxy]-, hydrochloride (8CI), Orphenandrine, Orphenadrine Related Compound E as Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Orphenadrine Impurity E as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO.ClH/c1-15-8-7-11-17(14-15)18(20-13-12-19(2)3)16-9-5-4-6-10-16;/h4-11,14,18H,12-13H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2cccc(C)c2
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-[(3-metilfenil)-fenilmetoxi]etanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 305.84
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1546 g/mol