Learn More
Orphenadrine citrate, MedChemExpress
Código de producto. 16418266
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16418266 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418266 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0369A
MedChemExpress Orphenadrine citrate is a NMDA receptor antagonist with Ki of 6.0 (addition)/- 0.7 (mu)M, HERG potassium channel blocker.
Orphenadrine citrate is a NMDA receptor antagonist with Ki of 6.0 (addition)/- 0.7 (mu)M, HERG potassium channel blocker.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orphenadrine citrate
Forma física Solid
CAS 4682-36-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H31NO8
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (216.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (21.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=CC=C1C(C2=CC=CC=C2)OCCN(C)C.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 461.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.5
Porcentaje de pureza 99.95%