Learn More
Hanna Instruments™ Solución de test de ORP
Código de producto. 11534317
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen de la muestra (métrico) Tamaño de la unidad
11534317 500 ml cada uno
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11534317 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI7022L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.06€
    37.23€ / paquete de 1
    Ahorro 17.83€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Fabricada con productos químicos de uso con reactivos y se utiliza para probar electrodos de platino y oro de ORP. La solución de prueba de ORP Hanna Instruments™ incluye el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta p
Solución de prueba de ORP fabricada con productos químicos de uso con reactivos y se utiliza para probar electrodos de platino y oro de ORP.
  • El número de lote y la fecha de caducidad están claramente marcados en la etiqueta
  • Hermético con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución.
  • Preparada con productos químicos de grado reactivo
  • Permite una comprobación rápida del electrodo de ORP
Especificaciones
Exactitud (mV) 470 mV
Tipo Solución de test de ORP
Para utilizar con (aplicación) Para probar el rendimiento de electrodos de ORP
Incluye Frasco hermético con cierre a prueba de falsificaciones
Volumen de la muestra (métrico) 500 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • ORP Solution for Platinum and Gold Electrodes
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid