Learn More
ORP Standard, +450 mV vs. Ag/AgCl (4M KCl Sat. with AgCl Filling Solution), Ricca
Código de producto. 31940648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31940648 500 mL 500 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 31940648 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor R5464545500C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
  • ORP Standard, 450 mV 500 mL Glass amber
Especificaciones
Envase Amber Glass Container
CAS 7732-18-5, 7664-93-9, 7783-85-9, 7783-83-7
Tipo Redox/ORP Electrode Standard
Cantidad 500 mL
Grado ACS