Learn More
Hanna Instruments™ Medidor de temperatura/pH/ORP
Código de producto. 10305534
Change view
Click to view available options
Intervalo (pH):
De -2 a 16
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (pH) unitSize
10305534 De -2 a 16 cada uno
1 options
Código de producto. 10305534 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI98121
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para flotar, lo que lo hace ideal para tomar lecturas prácticamente en cualquier lugar. El analizador de ORP/pH/temperatura Hanna Instruments™ es un medidor de pH, ORP y temperatura resistente al agua con carcasa completamente sellada contra la humedad. Elimina las obstrucciones fácilmente con la unión de tela.
Medidor de pH, ORP y temperatura resistente al agua con carcasa completamente sellada contra la humedad y diseñada para flotar. Reemplace los electrodos con el conector redondo de acero inoxidable que se extrae 3 mm para eliminar la obstrucción.
  • Supervise tanto el pH como el ORP al mismo tiempo.
  • Resistente al agua.
  • Compensación automática de temperatura
  • Función RETENER
  • Fácil de usar y económico
Especificaciones
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C
Exactitud (mV) ±0.2
Exactitud (pH) ±0.05
Calibración Automático
Intervalo (pH) De -2 a 16
Resolución (pH) 0,01
Intervalo (mV) ±1000
Intervalo (ORP) ± 1000 mV
Resolución (mV) 0,1 mV
Calibration Points 1 o 2 con 2 conjuntos de tampones estándar (pH 4,01, 7,01, 10,01 o pH 4,01, 6,86, 9,18)
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +60,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 163 x 40 x 26 mm
Peso (métrico) 100 g
Intervalo de detección pH de – 2 a 16
Compensación de la temperatura Automático para lecturas de pH
Batería, tipo 1,5V
Tipo Medidor de temperatura/pH/ORP
Duración de la batería 250 h