Learn More
Consort Electrodo de ORP, platino con estructura de vidrio
Código de producto. 11712019
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
Cabezal de rosca S7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
11712019 Cabezal de rosca S7 cada uno
1 options
Código de producto. 11712019 Proveedor Consort N.º de proveedor SO60X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.98€
    190.00€ / paquete de 1
    Ahorro 78.98€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
El electrodo de ORP Consort, platino con estructura de vidrio es un electrodo para medir el potencial de oxidación-reducción con una unión única sin sellar y se suministra con una conexión de tornillo S7 (se necesita cable separado: ver MPN SC03B).
Consort ofrece una amplia variedad de sensores analíticos electroquímicos de alta calidad y suministros de electrodos.
  • Diseñado para aplicaciones de laboratorio, industriales, biotecnológicas y médicas
  • Para su uso con medidores portátiles o de sobremesa compatibles
  • Durante la calibración o medición, las soluciones se deben agitar suavemente para garantizar lecturas precisas
  • Utilice soluciones de calibración frescas con valores cercanos al valor de muestra esperado
  • Enjuague el electrodo entre las mediciones: primero en agua destilada y luego con la siguiente muestra a medir
  • Deje que los electrodos tengan tiempo suficiente para estabilizarse durante la calibración o medición
  • Un indicador de estabilidad en todos los medidores Consort le indica al usuario cuándo se deben tomar las lecturas
Especificaciones
Tipos de conector Cabezal de rosca S7
Descripción Tamaño: 110 × 12 mm (L × Diám)
Tipo Electrodo de ORP
Para utilizar con (aplicación) Uso en laboratorio, determinaciones de redox
Junta Única, sin sellar
Material Platino con estructura de vidrio
Intervalo (mV) De 0 a ± 2000 mV
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C