Learn More
Oroxylin A, MedChemExpress
Código de producto. 16429018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16429018 10 mg 10 miligramos
16421438 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16429018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0560
MedChemExpress Oroxylin A is a natural active flavonoid with strong anticancer effects.
Oroxylin A is a natural active flavonoid with strong anticancer effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oroxylin A
CAS 480-11-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo Baicalein 6-methyl ether 6-Methoxybaicalein
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (112.57 mM)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 284.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.26
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death