missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oroxylin A, MedChemExpress

Código de producto. 16421438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16421438 5 mg 5 miligramos
16429018 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16421438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0560

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Oroxylin A is a natural active flavonoid with strong anticancer effects.

Oroxylin A is a natural active flavonoid with strong anticancer effects.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Oroxylin A
CAS 480-11-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo Baicalein 6-methyl ether 6-Methoxybaicalein
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (112.57 mM)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 284.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.26
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.