Learn More
Orotidine, TRC
Código de producto. 30006994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006994 5 mg 5 miligramos
30003938 10 mg 10 miligramos
30005778 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO6915205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 314-50-1
Fórmula molecular C10 H12 N2 O8
Peso molecular (g/mol) 288.21
Sinónimo 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-3-β-D-ribofuranosyl-, Orotidine (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-3-β-D-ribofuranosyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, 6-Carboxyuridine, Orotic acid riboside
Nombre IUPAC 3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il]-2,6-dioxopirimidina-4-ácido carboxílico
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C(=O)NC(=O)C=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orotidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O8/c13-2-4-6(15)7(16)8(20-4)12-3(9(17)18)1-5(14)11-10(12)19/h1,4,6-8,13,15-16H,2H2,(H,17,18)(H,11,14,19)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.0594
Porcentaje de pureza >95%