Learn More
Orotidine, MedChemExpress
Descripción
Orotidine, a nucleotide, is an intermediate in pyrimidine nucleotide biosynthesis in RNA and DNA. Orotidine is mainly found in bacteria, fungi and plants.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Orotidine |
| CAS | 314-50-1 |
| Color | Naranja |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H12N2O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | O=C(C(N([C@H]1[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)C2=O)=CC(N2)=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 288.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.21 |
| Porcentaje de pureza | 95.0% |
| Mostrar más |