Learn More
Orotidina 5'-Monofosfato Trisódico Sal, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Orotidine 5'-Monophosphate Trisodium Salt |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N2O11P.3Na/c13-5-1-3(9(16)17)12(10(18)11-5)8-7(15)6(14)4(23-8)2-22-24(19,20)21;;;/h1,4,6-8,14-15H,2H2,(H,16,17)(H,11,13,18)(H2,19,20,21);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.9715 |