Learn More
Orotidina 5'-Monofosfato Trisódico Sal, TRC
Código de producto. 30004455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004455 5 mg 5 miligramos
30010787 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO6915255MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68244-58-6
Fórmula molecular C10 H10 N2 O11 P . 3 Na
Peso molecular (g/mol) 434.136
Sinónimo Orotidine, 5'-Phosphate Trisodium Salt, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-3-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-4-pyrimidinecarboxylic Acid Trisodium Salt;
Nombre IUPAC trisodio; 3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(fosfonatooximetil)tetrahidrofurano-2-il]-2,6-dioxi-pirimidina-4-carboxilato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-])N2C(=O)NC(=O)C=C2C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orotidine 5'-Monophosphate Trisodium Salt
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N2O11P.3Na/c13-5-1-3(9(16)17)12(10(18)11-5)8-7(15)6(14)4(23-8)2-22-24(19,20)21;;;/h1,4,6-8,14-15H,2H2,(H,16,17)(H,11,13,18)(H2,19,20,21);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.9715