Learn More
Ácido orótico monosódico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Orotic Acid Monosodium Salt |
| CAS | 154-85-8 |
| Fórmula molecular | C5 H3 N2 O4 . Na |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Monosodium Orotate, Orotic Acid Sodium Salt, Sodium Orotate, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid Monosodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4N2O4.Na/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | sodio;2,4-dioxo-1H-pirimidina-6-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 178.078 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.999 |