Learn More
Ácido orótico monohidrato, TRC
Código de producto. 30426629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30426629 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30426629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO6915005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Orotic acid monohydrate
CAS 50887-69-9
Fórmula molecular C5 H4 N2 O4 . H2 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Pyrimidinecarboxylic acid','1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-','monohydrate (9CI), Orotic acid monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N2O4.H2O/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);1H2
SMILES O.OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Nombre IUPAC ácido 2,4-dioxo-1H-pirimidina-6-carboxílico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 174.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0277
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.