Learn More
Ácido orótico monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Orotic acid monohydrate |
| CAS | 50887-69-9 |
| Fórmula molecular | C5 H4 N2 O4 . H2 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-Pyrimidinecarboxylic acid','1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-','monohydrate (9CI), Orotic acid monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4N2O4.H2O/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);1H2 |
| SMILES | O.OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2,4-dioxo-1H-pirimidina-6-carboxílico; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 174.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0277 |