Learn More
Monohidrato de ácido orótico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10307160 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10307160 100 g Frasco de plástico 100 GR
10160122 5 g Frasco de vidrio 5 g
10539243 500 g Frasco de plástico 500 g
3 options
Código de producto. 10307160
Marca: Thermo Scientific Acros 129571000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50887-69-9 | C5H4N2O4 | 156.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50887-69-9
Fórmula molecular C5H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 156.10
Número MDL MFCD00006027
Clave InChI PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orotic acid monohydrate, orotic acid hydrate, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid hydrate, lactinium, oroticum acidum, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid, orotc acd hydrate?, uracil-6-carboxylic acid monohydrate, uracil-4-carboxylic acid hydrate
PubChem CID 16218504
Nombre IUPAC ácido 2,4-dioxo-1H-pirimidina-6-carboxílico; hidrato
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orotic acid monohydrate
Punto de fusión 334°C
Color Blanco
Pérdida por secado 12.0% max. (1 g, 130°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 25, 253
Índice Merck 15, 6972
Información de solubilidad Solubility in water: 1.3g/L (20 c). Other solubilities: insoluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Orotic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.