Learn More
Ácido orótico, Mikromol™
Descripción
Ácido orótico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Orotic Acid |
| CAS | 65-86-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Orotic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C5 H4 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, 2,4-Dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylic acid, Orotic acid (8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2,4-Dihydroxypyrimidine-6-carboxylic acid, 2,6-Dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, 6-Carboxyuracil, 6-Uracilcarboxylic acid, Animal galactose factor, NSC 79560, NSC 9791, Orodin, Orotonin, Oroturic, Orotyl, Vitamin B13, Whey factor, Orotic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11) |
| SMILES | OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2,4-dioxo-1H-pirimidina-6-carboxílico |
| Mostrar más |