Learn More
Hidrato de ácido orótico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438517 50 g 50 g
11448517 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18594.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50887-69-9 | C5H4N2O4 | 156.10 g/mol
Orotic acid hydrate is used in cosmetic and food industry. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de ácido orótico se utiliza en la industria cosmética y alimentaria. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (1,7 mg/ml) e hidróxido amónico. No soluble en cloroformo.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50887-69-9
Fórmula molecular C5H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 156.10
Número MDL MFCD00006027
Clave InChI PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orotic acid monohydrate, orotic acid hydrate, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid hydrate, lactinium, oroticum acidum, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid, orotc acd hydrate?, uracil-6-carboxylic acid monohydrate, uracil-4-carboxylic acid hydrate
PubChem CID 16218504
Nombre IUPAC ácido 2,4-dioxo-1H-pirimidina-6-carboxílico; hidrato
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orotic acid hydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 50 g
Beilstein 383901
Índice Merck 14,6876
Información de solubilidad Soluble in water (1.7mg/ml),and ammonium hydroxide. Insoluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.10 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Orotic acid hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Orotic acid hydrate