Learn More
Ácido orótico anhidro MP Biomedicals™
Código de producto. 11482582 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11482582 10 g
1 options
Código de producto. 11482582 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215179010
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orotic acid
CAS 65-86-1
Color Blanco
Fórmula molecular C5H4N2O4
Cantidad 10 g
Sinónimo orotic acid, 6-carboxyuracil, orodin, oropur, orotonin, orotonsan, oroturic, orotyl, vitamin b13, whey factor
Clave InChI PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2,4-dioxo-1H-pirimidina-6-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 156.097
PubChem CID 967
ChEBI CHEBI:16742
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Orotic Acid Monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Orotic Acid Monohydrate