Learn More
Ácido orótico, 98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10795262 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10795262 10 g Frasco de vidrio 10 g
10705272 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10795262 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 352880100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 65-86-1 | C5H4N2O4 | 156.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-86-1
Fórmula molecular C5H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 156.1
Clave InChI PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orotic acid, 6-carboxyuracil, orodin, oropur, orotonin, orotonsan, oroturic, orotyl, vitamin b13, whey factor
PubChem CID 967
ChEBI CHEBI:16742
Nombre IUPAC ácido 2,4-dioxo-1H-pirimidina-6-carboxílico
SMILES C1=C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orotic acid
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C4N2H3(O)2COOH
Cantidad 10 g
Beilstein 25,253
Índice Merck 15,6972
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Orotic acid, anhydrous, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.