Learn More
Ácido Orótico-13C,15N2 Monohidrato, TRC
Código de producto. 30008920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008920 10 mg 10 miligramos
30004535 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO69150210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346602-15-0
Fórmula molecular 13C C4 H4 15N2 O4 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 177.09
Sinónimo 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidine-2-13C-1,3-15N2-carboxylic acid monohydrate, Orotic acid-13C,15N2 monohydrate, Orotic acid-2-13C,1,3-15N2 monohydrate, 2,4-Dioxo-1H-pyrimidine-2-13C-1,3-15N2-6-carboxylic acid monohydrate, 2,4-Dihydroxypyrimidine-2-13C-1,3-15N2-6-carboxylic acid monohydrate
Nombre IUPAC 2,4-dioxi-(2^{13}C,1,3-^{15}N_{2})1H-pirimidina-6-ácido carboxílico; hidratar
SMILES O.OC(=O)C1=CC(=O)[15NH][13C](=O)[15NH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orotic Acid-13C, 15N2 Monohydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N2O4.H2O/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);1H2/i5+1,6+1,7+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0251
Porcentaje de pureza >95%