Learn More
Clorhidrato de ornitina (clorhidrato de L-ornitina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de ornitina (clorhidrato de L-ornitina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Ornithine hydrochloride |
| CAS | 3184-13-2 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Ornithine hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C5 H12 N2 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | L-Ornithine, monohydrochloride (9CI), Ornithine, monohydrochloride, L- (8CI), L-(+)-Ornithine monohydrochloride, L-Ornithine hydrochloride, Ornithine hydrochloride, Ornithine monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.NCCC[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2,5-diaminopentanoico; clorhidrato |
| Mostrar más |