Learn More
Clorhidrato de ornitina (clorhidrato de L-ornitina), LoGiCal
Código de producto. 30463732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463732 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463732 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1565.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ornithine hydrochloride
CAS 3184-13-2
Nombres de analitos o componentes L-Ornithine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H12 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo L-Ornithine, monohydrochloride (9CI), Ornithine, monohydrochloride, L- (8CI), L-(+)-Ornithine monohydrochloride, L-Ornithine hydrochloride, Ornithine hydrochloride, Ornithine monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.NCCC[C@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,5-diaminopentanoico; clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 168.62
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168,0666 g/mol