Learn More
Aspartato de ornitina (L-ornitina L-aspartato), Mikromol™
Descripción
Aspartato de ornitina (L-ornitina L-aspartato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Ornithine L-Aspartate |
| CAS | 3230-94-2 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Ornithine L-Aspartate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H12 N2 O2 . C4 H7 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | L-Aspartic acid, compd. with L-ornithine (1:1), Aspartic acid, L-, compd. with L-ornithine (1:1) (8CI), L-Ornithine, L-aspartate (1:1), Ornithine, L-, L-aspartate (1:1) (8CI), Aspartic acid compd. with ornithine, Hepamerz, L-Ornithine L-aspartate, Ormeta, Ornithine aspartate, Orparan, Ruigan, Ornithine Aspartate (L-Ornithine L-Aspartate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2O2.C4H7NO4/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t4-;2-/m00/s1 |
| SMILES | NCCC[C@H](N)C(=O)O.N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-aminobutanodioico; ácido (2S)-2,5-diaminopentanoico |
| Mostrar más |