Learn More
MedChemExpress Ornipressin
Código de producto. 16470396
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
16470396 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 16470396
Marca: MedChemExpress HYP0083
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Ornipressin is a potent vasoconstrictor, hemostatic and renal agent.
Especificaciones
Pureza 95.63%
CAS 3397-23-7
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Peso molecular 1042.19 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 2 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (95.95 mM)
Sinónimo POR-8