Learn More
MedChemExpress Ornipressin
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 95.63% |
| CAS | 3397-23-7 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 1042.19 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (95.95 mM) |
| Sinónimo | POR-8 |