Learn More
Ornidazole (Levo-), MedChemExpress
Código de producto. 16483617
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16483617 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16483617 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18715
MedChemExpress Ornidazole Levo- is the levo-isomer of Ornidazole. Ornidazole is a 5-nitroimidazole derivative with antiprotozoal and antibacterial properties against anaerobic bacteria. Ornidazole Levo- is the less active isomer.
Ornidazole Levo- is the levo-isomer of Ornidazole. Ornidazole is a 5-nitroimidazole derivative with antiprotozoal and antibacterial properties against anaerobic bacteria. Ornidazole Levo- is the less active isomer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ornidazole (Levo-)
Forma física Solid
CAS 166734-83-4
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H10ClN3O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo (S)-Ornidazole Levornidazole
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (455.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (30.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1C[C@H](O)CCl
Peso molecular (g/mol) 219.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.63
Porcentaje de pureza 98.36%