Learn More
Ornidazol 3-cloro-2-propen-1-ilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ornidazole 3-Chloro-2-propen-1-yl |
| CAS | 1384752-15-1 |
| Fórmula molecular | C7H8ClN3O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-(3-Chloro-2-propen-1-yl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClN3O2/c1-6-9-5-7(11(12)13)10(6)4-2-3-8/h2-3,5H,4H2,1H3 |
| SMILES | O=N(C1=CN=C(C)N1CC=CCl)=O |
| Nombre IUPAC | 1-(3-cloroalil)-2-metil-5-nitro-1H-imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 201.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.03 |