Learn More
ORM-15341, TRC
Product Code. 30427926
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30427926 50 mg
30426873 10 mg
30424292 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30427926 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO41001050MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1297537-33-7
Fórmula molecular C19H17ClN6O2
Peso molecular (g/mol) 396.83
Sinónimo ORM-15341, (S)-5-Acetyl-N-(1-(3-(3-chloro-4-cyanophenyl)-1H-pyrazol-1-yl)propan-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
Nombre IUPAC 5-acetil-N-[(2S)-1-[3-(3-cloro-4-cianofenil)pirazol-1-il]propan-2-il]1H-pirazol-3-carboxamida
SMILES C[C@@H](Cn1ccc(n1)c2ccc(C#N)c(Cl)c2)NC(=O)c3cc([nH]n3)C(=O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-5-Acetyl-N-(1-(3-(3-chloro-4-cyanophenyl)-1H-pyrazol-1-yl)propan-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17ClN6O2/c1-11(22-19(28)18-8-17(12(2)27)23-24-18)10-26-6-5-16(25-26)13-3-4-14(9-21)15(20)7-13/h3-8,11H,10H2,1-2H3,(H,22,28)(H,23,24)/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1102