Learn More
Oritavancin diphosphate, MedChemExpress
Descripción
Oritavancin diphosphate (LY333328 diphosphate) is an orally active glycopeptide antibiotic with activity against gram-positive organisms. Oritavancin diphosphate shows antibacterial effect against multidrug-resistant S. pneumoniae. Oritavancin diphosphate inhibits cell wall synthesis and disrupts the membrane potential.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oritavancin diphosphate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 192564-14-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 2 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C86H103Cl3N10O34P2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | LY333328 diphosphate |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (25.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 41.67 mg/mL (20.95 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |