Learn More
Thermo Scientific™ Módulo de medición de oxígeno disuelto / ODR Orion™ Versa Star
Código de producto. 11631519
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de presión:
De 400 a 850 mmHg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de presión Tamaño de la unidad
11631519 De 400 a 850 mmHg cada uno
1 options
Código de producto. 11631519 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor VSTARRD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1519.56€
    1295.39€ / paquete de 1
    Ahorro 224.17€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añada capacidades de medición de oxígeno disuelto y temperatura a su medidor Versa Star usando el módulo de medición de oxígeno disuelto / ODR Orion™ Versa Star Thermo Scientific™
Añada capacidades de medición de oxígeno disuelto y temperatura a su medidor Orion™ Versa Star Thermo Scientific™ usando el módulo de medición de oxígeno disuelto / ODR Orion™ Versa Star Thermo Scientific™. Cada medidor Orion™ Versa Star tiene cuatro canales que se pueden personalizar con módulos de medición intercambiables. El módulo de ODR/OD Orion™ Versa Star ofrece la flexibilidad de utilizar sondas polarográficas u ópticas de ODR Orion™ con reconocimiento y calibración automáticos del sensor mediante aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado mediante valoración Winkler y opciones de punto cero.
Seleccione de entre cinco módulos de medición Orion Versa Star Thermo Scientific para personalizar las capacidades de medición de su medidor Orion Versa Star. Los módulos de medición son intercambiables y pueden añadirse o retirarse de cada uno de los cuatro canales del medidor Versa Star' en cualquier momento.
Módulo de medición de ODR/OD Orion Versa Star:
  • Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas ópticas de OD de ODR Orion o las sondas de OD polarográficas Orion y el reconocimiento automático del sensor.
  • Calibre el oxígeno disuelto mediante las opciones de aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (valoración Winkler) o punto cero.
  • Compense automáticamente las lecturas de oxígeno disuelto mediante la sonda ATC de temperatura, la calibración manual de la salinidad y el barómetro integrado para las lecturas de presión barométrica.
  • Personalice las mediciones para mostrar el historial de calibración o simplifíquelas para que muestren una lectura del oxígeno disuelto extra grande.
  • El módulo ofrece una garantía de sustitución de 3 años
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (OD polarográfica) ±0,2 mg/l o ±2 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (RDO) ± 0,1 mg/l hasta 8 mg/l, ± 0,2 mg/l desde 8 a 20mg/l, ±10% de lectura hasta 50mg/L.
Exactitud (barómetro) ±6 mmHg
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C
Salida de alarma Alarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida
Corrección de la presión barométrica De 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro incorporado o entrada manual
Modos de calibración Aire saturado de agua, agua saturada con aire, manual (valoración Winkler), punto cero
Descripción Módulo de ODR/OD/temperatura Orion Versa Star
Tipo Measurement Module
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12 x 3 x 9,5 cm
Entradas MiniDIN de 9 pines (sensor de OD polarográfico u óptico de ODR con temperatura integrada)
Incluye Módulo de ODR/OD Versa Star y guía de inicio rápido impresa
Clasificación IP IP-54
Modos de medición Oxígeno disuelto en % de saturación o mg/l con temperatura y presión barométrica
Métodos 10 por canal con protección por contraseña
Modelo Módulo de medición óptica ODR /de oxígeno disuelto/temperatura Orion Versa Star
Intervalo de saturación porcentual (RDO) Del 0,0 al 500,0 % de saturación
Resolución de saturación en porcentaje (RDO) 0,1; 1 % de saturación
Intervalo de presión De 400 a 850 mmHg
Resolución de presión 0.1mmHg
Tipo de sonda Sonda óptica de oxígeno disuelto de ODR, sonda polarográfica de oxígeno disuelto (se compra por separado)
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ±2 % de saturación
Intervalo (OD polarográfica) De 0,00 a 90,00 mg/l
Intervalo (RDO) De 0,00 a 50,00 mg/l
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 %, sin condensación
Resolución (OD polarográfica) 0,01; 0,1 mg/l; 0,1; 1 % de saturación
Resolución (RDO) 0,01; 0,1 mg/l; 0,1; 1 % de saturación
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Factor de salinidad De 0 a 45 ppt
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Temperatura de funcionamiento (imperial) de - 41 °F a 113 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De - 5°C a 105 grados; C
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C
Selección de temperatura Automático con sonda ATC de temperatura
Peso (imperial) 0,5 lb
Garantía Sustitución del medidor durante 3 años
Peso (métrico) 0,2 kg
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, 1 % de saturación
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) ±2 % de saturación ≤ 200 % de saturación, ±10 % de saturación > 200 % de saturación
Percent Saturation Range (Polarographic DO) De 0 a 600 % de saturación