Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador de alimentación universal Orion™ para medidores Star A y Star anteriores
Código de producto. 11854634
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
11854634 cada uno
1 options
Código de producto. 11854634 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1010003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.10€
    73.50€ / paquete de 1
    Ahorro 2.60€
    3% Descuento
En stock
Asegure una fuente de alimentación constante para su medidor con el adaptador de alimentación universal Thermo Scientific™ Orion™ serie Star para los medidores Orion™ serie Star A y Orion™ serie Star anteriores.
Asegure una fuente de alimentación constante para su medidor con un adaptador de alimentación universal Thermo Scientific™ Orion™ de repuesto para los medidores de sobremesa o portátiles Thermo Scientific™ Orion™ serie Star A (series Star A320, Star A220, Star A210, Star A120 y Star A110) y medidores Orion™ de las series Star y Star Plus anteriores.
  • Adaptador universal 110/2220 V 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Adaptador de alimentación universal
Tipo Accesorios de medidores
Requisitos eléctricos 110/220 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Incluye Adaptador de alimentación universal con enchufe para EE. UU., UE, Reino Unido y China
Tensión 110/220 V
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.