Learn More
Thermo Scientific™ Celdas de conductividad de dos electrodos Orion™, vidrio/platino, platinizadas, MiniDIN, de 10 μs/cm a 2000 ms/cm
Código de producto. 11996079
Cambiar vista
Click to view available options
Constante de celda:
0,1 cm^-1
10 cm^-1
1 cm^-1
Intervalos de medición:
De 0,01 a 300 μS/cm
De 0,1 a 100 μs/cm
De 0,1 μS/cm a 100 mS/cm
De 10 μS/cm a 2000 mS/cm
De 10 μS/cm a 200 mS/cm
De 1 μS/cm a 200 mS/cm
De 1 μS/cm a 20 mS/cm
Tipos de conector:
8 pines Mini DIN
DIN de 8 pines
DIN de 8 pines resistente al agua
Mini-DIN
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Constante de celda Intervalos de medición Tipos de conector Tamaño de la unidad
11996079 0,1 cm^-1 De 0,01 a 300 μS/cm Mini-DIN cada uno
11748196 1 cm^-1 De 1 μS/cm a 200 mS/cm DIN de 8 pines cada uno
10153012 1 cm^-1 De 1 μS/cm a 200 mS/cm DIN de 8 pines resistente al agua cada uno
11768196 0,1 cm^-1 De 0,1 μS/cm a 100 mS/cm DIN de 8 pines cada uno
10727564 0,1 cm^-1 De 0,1 a 100 μs/cm DIN de 8 pines cada uno
10256152 1 cm^-1 De 1 μS/cm a 20 mS/cm DIN de 8 pines cada uno
15937431 1 cm^-1 De 1 μS/cm a 20 mS/cm DIN de 8 pines cada uno
10511833 1 cm^-1 De 1 μS/cm a 20 mS/cm Mini-DIN cada uno
10770085 1 cm^-1 De 10 μS/cm a 200 mS/cm 8 pines Mini DIN cada uno
10113042 10 cm^-1 De 10 μS/cm a 2000 mS/cm Mini-DIN cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11996079 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 013016MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00€
    1052.41€ / paquete de 1
    Ahorro 252.59€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Realice aplicaciones en el laboratorio o en el campo con estas versátiles celdas de conductividad de 2 electrodos, disponibles en una gran variedad de materiales e intervalos de medición.
Realice aplicaciones en el laboratorio o sobre el terreno con las versátiles celdas de conductividad de dos electrodos Thermo Scientific™ Orion™, disponibles en una gran variedad de materiales e intervalos de medición.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011010A y 011010 son de vidrio/platino, tienen una constante de celda nominal de 1,0 cm-1 y se emplean en laboratorio; el intervalo de medición está comprendido entre 1 μS/cm y 200 mS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011020A, 011020 y 9902BN son de vidrio/platino, tienen una constante de celda nominal de 0,1 cm-1 y se emplean en laboratorio con agua ultrapura; el intervalo de medición está comprendido entre 0,1 μS/cm y 100 μS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011050MD, 011050A y 011050 son de epoxi/platino, tienen una constante de celda nominal de 1,0 cm-1 y se emplean en aplicaciones de campo y laboratorio; el intervalo de medición está comprendido entre 1 μS/cm –y 20 mS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011510MD y 011510 son de epoxi/grafito, tienen una constante de celda nominal de 1,0 cm-1 y se emplean en aplicaciones de campo y laboratorio; el intervalo de medición está comprendido entre 10 μS/cm y– 200 mS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 013016MD, 013016A y 013016D son de acero (V4A), tienen una constante de celda nominal de 0,1 cm-1 y se emplean en laboratorio con agua ultrapura; el intervalo de medición está comprendido entre 0,01 μS/cm y 300 μS/cm.
La celda de conductividad de 2 electrodos 018020MD es de vidrio/platino, tiene una constante de celda nominal de 10 cm-1 y se emplea en soluciones con alta concentración de electrolitos; el intervalo de medición está comprendido entre 10 μS/cm –y 2000 mS/cm.
Recomendada para:
Se emplean en aplicaciones de campo y laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Constante de celda 0,1 cm^-1
Tipos de conector Mini-DIN
Para utilizar con (equipo) Medidores de la serie Orion Star
Tipo Celdas de Conductividad de 2 electrodos
Descripción Sonda de conductividad ultrapura de 2 celdas Orion
Material Acero, V4A
Intervalos de medición De 0,01 a 300 μS/cm