Learn More
Thermo Scientific™ Kit de pruebas de alcalinidad total Orion™
Código de producto. 11752747
Change view
Click to view available options
Cantidad:
475mL
4 x 475mL
Tipo:
Kit de prueba de alcalinidad total
Recambio del estándar/control de alcalinidad para kit de pruebas de alcalinidad total
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo unitSize
11752747 475mL Recambio del estándar/control de alcalinidad para kit de pruebas de alcalinidad total 1 PCS
10140971 475mL Kit de prueba de alcalinidad total cada uno
11787767 4 x 475mL Kit de prueba de alcalinidad total paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11752747 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 700012
Ahorre tiempo al eliminar la necesidad de configurar el equipo o de practicar cálculos y valoraciones adicionales con este kit de pruebas de alcalinidad total que proporciona una medición directa en dos pasos.
Ahorre tiempo al eliminar la necesidad de configurar el equipo o de practicar cálculos y valoraciones adicionales. El kit de pruebas de alcalinidad total Thermo Scientific™ Orion™ proporciona una medición directa en dos pasos de la alcalinidad total y el pH con un electrodo de pH.
Características:
  • Lectura directa de la alcalinidad total de 0 a 200 ppm, como CaCO3, a partir de la tabla de conversiones de pH incluida
  • Sin interferencias de color o turbidez.
Incluye:
  • Un frasco de 475 ml (1 pinta) de reactivo de alcalinidad (700011)
  • Un frasco de 475 ml (1 pinta) de patrón/control de alcalinidad (700012)
  • Tabla de conversión de alcalinidad total
  • Procedimiento de aplicación N.º 517, alcalinidad total en aguas naturales
Nota:
Se han modificado los siguientes números de pieza debido a una actualización reciente del sistema.
Número de pieza antiguo: 700011
Número de pieza nuevo: 700011-WA
Utilice el número de pieza nuevo al realizar un pedido o solicitar un presupuesto. Los números de pieza antiguo y nuevo son intercambiables en los archivos Certificado de análisis y Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Intervalo de pH Desde 5,5 hasta 8,5
Formato Líquido
Para utilizar con (equipo) Kit de prueba de alcalinidad total
Envase Frasco
Cantidad 475mL
Tipo Recambio del estándar/control de alcalinidad para kit de pruebas de alcalinidad total
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.