Learn More
Thermo Scientific™ Kit de pruebas de alcalinidad total Orion™
Código de producto. 10140971
Change view
Click to view available options
Cantidad:
475mL
4 x 475mL
Tipo:
Kit de prueba de alcalinidad total
Recambio del estándar/control de alcalinidad para kit de pruebas de alcalinidad total
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo unitSize
10140971 475mL Kit de prueba de alcalinidad total cada uno
11787767 4 x 475mL Kit de prueba de alcalinidad total paquete de 4
11752747 475mL Recambio del estándar/control de alcalinidad para kit de pruebas de alcalinidad total 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10140971 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 700010
Ahorre tiempo al eliminar la necesidad de configurar el equipo o de practicar cálculos y valoraciones adicionales con este kit de pruebas de alcalinidad total que proporciona una medición directa en dos pasos.
Ahorre tiempo al eliminar la necesidad de configurar el equipo o de practicar cálculos y valoraciones adicionales. El kit de pruebas de alcalinidad total Thermo Scientific™ Orion™ proporciona una medición directa en dos pasos de la alcalinidad total y el pH con un electrodo de pH.
Características:
  • Lectura directa de la alcalinidad total de 0 a 200 ppm, como CaCO3, a partir de la tabla de conversiones de pH incluida
  • Sin interferencias de color o turbidez.
Incluye:
  • Un frasco de 475 ml (1 pinta) de reactivo de alcalinidad (700011)
  • Un frasco de 475 ml (1 pinta) de patrón/control de alcalinidad (700012)
  • Tabla de conversión de alcalinidad total
  • Procedimiento de aplicación N.º 517, alcalinidad total en aguas naturales
Nota:
Se han modificado los siguientes números de pieza debido a una actualización reciente del sistema.
Número de pieza antiguo: 700011
Número de pieza nuevo: 700011-WA
Utilice el número de pieza nuevo al realizar un pedido o solicitar un presupuesto. Los números de pieza antiguo y nuevo son intercambiables en los archivos Certificado de análisis y Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Composición Medios no peligrosos
Formato Líquido
Para utilizar con (aplicación) Medición directa en dos pasos de alcalinidad total y pH mediante un electrodo de pH; ahorra tiempo al eliminar la configuración de equipos adicionales, tediosas valoraciones y cálculos
Para utilizar con (equipo) Electrodo de pH
Incluye Reactivo de alcalinidad de 475 ml (700011), patrón/control de alcalinidad de 475 ml (700012), tabla de conversión de alcalinidad total y procedimiento de aplicación n.º 517, alcalinidad total en aguas naturales
Envase Kit
Cantidad 475mL
Tipo Kit de prueba de alcalinidad total
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.