Learn More
Thermo Scientific™ Celda de conductividad de tres electrodos Orion™
Código de producto. 11748226
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC/Punta fono de 2,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
11748226 BNC/Punta fono de 2,5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11748226 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 014005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.68€
    107.00€ / paquete de 1
    Ahorro 58.68€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Mida las muestras con la máxima versatilidad con esta celda de conductividad de 3 electrodos, que tiene intervalos de medición de la conductividad altos, medios y bajos.
Mida las muestras con la máxima versatilidad gracias a la celda de conductividad de tres electrodos Thermo Scientific™ Orion™, que tiene intervalos de medición de la conductividad altos, medios y bajos y también ofrece compensación de temperatura incorporada.
Solutions required:
Standards
  • 011008 100 μS/cm conductivity/TDS standard, 5 x 60 mL bottles
  • 01100910 147 μS/cm conductivity standard, 10 pouches
  • 011007 1413 μS/cm conductivity/TDS standard, 5 x 60 mL bottles
  • 01100710 1413 μS/cm conductivity/TDS standard, 10 pouches
  • 011006 12.9 mS/cm conductivity/TDS standard, 5 x 60 mL bottles
  • 01100610 12.9 mS/cm conductivity/TDS standard, 10 pouches
  • 011005 111 mS/cm conductivity standard, 5 x 60 mL bottles
  • 01100510 111 mS/cm conductivity standard, 10 pouches
Warranty period
6 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Constante de celda 1
Tipos de conector BNC/Punta fono de 2,5 mm
Tipo Células de conductividad
Descripción Célula de conductividad de tres electrodos
Material Epoxi reforzado/acero inoxidable, protector extraíble
Inmersión máx. 120 mm
Intervalos de medición De 0 μS/cm a 200 mS/cm
Inmersión mín. 25 mm