Learn More
Electrodo de semicelda de tiocianato Orion™
Código de producto. 10202591
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
10202591 BNC cada uno
1 options
Código de producto. 10202591 Proveedor Thermo Scientific Orion N.º de proveedor 9458BN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2685.62€
    2184.00€ / paquete de 1
    Ahorro 501.62€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Realice mediciones rápidas, exactas y económicas de los iones de tiocianato en soluciones acuosas con el electrodo de semicelda de tiocianato Thermo Scientific™ Orion™.
Realice mediciones rápidas, precisas y económicas de los iones de tiocianato en soluciones acuosas en el intervalo de 5 x 10-6 M a 1 M con el electrodo de semicelda de tiocianato Thermo Scientific™ Orion™.
Incluye:
  • Cables de 1 m para electrodos BNC y estándar EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Electrodo de semicelda de tiocianato
Junta Electrodo de referencia de unión doble
Tipos de conector BNC
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 a 50 °C con uso continuo (de 50 a 100 °C con uso intermitente)
Descripción Electrodo de semicelda de tiocianato
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Diámetro del tapón (métrico) 16 mm
Longitud del cuerpo (métrico) 110 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Intervalo de pH De 2 a 10 (se recomienda pH inferior a 4 para evitar interferencia de OH)
Intervalo de medición de concentración De 1,0 a 5 x 10-6 M
Reproducibilidad ± 2 %
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.