Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el titulador Orion Star de la serie T900
Descripción
Obtenga accesorios y piezas de repuesto para el titulador de pH Orion Star T910, titulador de redox Orion Star T920, titulador de iones Orion Star T930 y titulador todo en uno Orion Star T940. Diseñados para incrementar la funcionalidad y reducir el tiempo de inactividad por mantenimiento.
•Seleccione tamaños de bureta intercambiables de 10 ml, 20 ml o 50 ml para personalizar su valorador
•El soporte del frasco ayuda a asegurar el valorante para evitar derrames y ofrece una colocación flexible
•Los tubos y conectores codificados por colores simplifican la instalación y el mantenimiento del tubo
•El software informático está diseñado para hacer que la transferencia de datos sea sencilla y fiable
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit para tubos estándar Orion Star serie T900, incluye uno de cada uno de bureta a válvula, tapón de valorante a válvula y sonda de dispensador a tubos de válvula |
| Tipo | Accesorio de titulador, tubos |
| Para utilizar con (equipo) | Titulador de pH Orion Star T910, titulador de redox Orion Star T920, titulador de iones Orion Star T930, titulador todo en uno Orion Star T940 |