Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de oxígeno disuelto de sobremesa Orion Star™ A113
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Realice con facilidad mediciones rutinarias de oxígeno disuelto y temperatura con el medidor de oxígeno disuelto de sobremesa Thermo Scientific™ Orion Star™ A113. Este instrumento, diseñado para un análisis básico del oxígeno disuelto en el laboratorio, es fácil de usar y económico. Calibre las sondas de DO polarográficas mediante aire saturado de agua o valores personalizados con valoración Winkler. Desplácese rápidamente por los menús de configuración y garantice unas calibraciones uniformes con el sencillo diseño del teclado y las indicaciones de texto de la pantalla. Utilice el soporte de electrodos incluido para colocar fácilmente los sensores en las muestras y simplificar el almacenamiento.
Características y ventajas
- Compensación manual de la presión barométrica, de la salinidad (manual) y de la temperatura (automática) para un resultado preciso
- Dos opciones de calibración para cumplir sus requisitos: método de aire saturado de agua método o valoración Winkler
- Memoria no volátil que almacena hasta 50 puntos de datos
- Carcasa de clasificación IP54 que protege de las salpicaduras y se puede montar en la pared si no hay disponible espacio en la mesa
- Compatible con las sondas de oxígeno disuelto polarográficas Thermo Scientific™ Orion™
- Garantía de 3 años de sustitución del medidor
Múltiples opciones de potencia
- Adaptador de alimentación universal que funciona con prácticamente cualquier fuente de alimentación de CA
- Fuente de alimentación alternativa de cuatro pilas AA (se venden por separado)
Pantalla con retroiluminación de fácil lectura
- La pantalla informativa de gran tamaño muestra claramente la información principal, incluidas la lectura de DO en mg/l o en % de saturación, la temperatura, el modo del medidor y la fuente de alimentación.
- La función Thermo Scientific™ AUTO-READ™ bloquea la lectura estable en su pantalla y el indicador de listo avisa al usuario cuando las lecturas son estables. De esta forma, no se perderá ninguna lectura.
- El diseño de botones sencillo y los mensajes en pantalla ayudan con las opciones de menú de configuración y calibración.
- Los iconos proporcionan rápidas actualizaciones sobre la duración de la batería y el estado de calibración.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Medidor de sobremesa de oxígeno disuelto Orion Star A113 con soporte |
| Incluye | Medidor de DO Star A113 , soporte de electrodos, adaptador de corriente universal, CD de documentación, guía de inicio rápida impresa y certificado de prueba de medidores |
| Corrección de la presión barométrica | De 450 a 850 mmHg, automático con entrada manual |
| Salidas | Ninguno |
| Measurement Modes | Oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature) |
| Tipos de sensores | Sensor de oxígeno disuelto polarográfico |
| Intervalo (OD polarográfica) | De 0,00 a 20,00 mg/l |
| Percent Saturation Range (Polarographic DO) | Del 0,0 al 200,0 % de saturación |
| Resolución (OD polarográfica) | 0,01, 0,1 mg/l |
| Exactitud (OD polarográfica) | ±0,2 mg/l o ±2% de la lectura, lo que sea mayor |
| Mostrar más |