Learn More
Thermo Scientific™ Coraza protectora para medidores portátiles Orion™ Star serie A
Código de producto. 11631489
Cambiar vista
Click to view available options
Coraza protectora Star A
Código de producto.
11631489 Coraza protectora Star A
1 options
Código de producto. 11631489 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor STARAAR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.95€
    139.23€ / paquete de 1
    Ahorro 31.72€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Proteja su medidor portátil con la coraza protectora para medidores portátiles Thermo Scientific™ Orion™ Star de la serie A, para su uso con medidores portátiles Thermo Scientific™ Orion™ Star serie A
Proteja su medidor portátil con la coraza protectora para medidores portátiles Thermo Scientific™ Orion™ Star de la serie A, para su uso con medidores portátiles Thermo Scientific™ Orion™ Star serie A (series Star A320, Star A220 y Star A120). La coraza protectora para medidores portátiles añade protección alrededor de la pantalla del medidor, e incluye una correa para la mano o el cinturón que se puede convertir en soporte integrado, soporte de electrodo de pH, soporte de sonda de conductividad y OD y manguito de almacenamiento de electrodo de pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Coraza protectora Star A
Tipo Accesorios para medidores
Incluye Coraza protectora para medidores portátiles Orion Star serie A con correa de mano y soporte integrado, manguito de almacenamiento de electrodo de pH 810017, soporte de electrodo de pH STARA-ESPH, y soporte de sensor de oxígeno disuelto y conductividad STARA-ESCD
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.