Learn More
Thermo Scientific™ Soporte para sondas de conductividad y OD de medidores portátiles Orion™ Star de la serie A
Descripción
Utilice el soporte para sondas de conductividad y OD de medidores portátiles Thermo Scientific™ Orion™ Star de la serie A con la coraza para medidores portátiles Star de la serie A (n.º de cat. STARA-AR) para proteger, transportar y almacenar sus sensores sobre el terreno. Este soporte para sondas de conductividad y OD se puede conectar a cualquiera de los lados de la coraza para medidores portátiles y admite sondas de conductividad de 12 mm o 15 mm de diámetro y una sonda de oxígeno disuelto cuando se coloca en su manguito de calibración.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Soporte de sensor de oxígeno disuelto y conductividad Orion Star de la serie A para coraza protectora del medidor portátil |
| Tipo | Accesorios para medidores |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.